Wichtige Dokumente
250520P
Avanti
N-Dodecyl-Beta-D-Maltoside
85%, Avanti Polar Lipids
Synonym(e):
DDM; lauryl maltoside; dodecyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
N-Dodecyl-Beta-D-Maltoside (DDM, 85%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Assay
>85% (contains <15% alpha isomer)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (250520P-1g)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
life science and biopharma
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)OCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChIKey
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)