Merck
850525P
Avanti
GDN
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Glyco-diosgenin (GDN)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C56H92O25
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1165.31
UNSPSC-Code:
12161902
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 g (850525P-5G)
pkg of 1 × 500 mg (850525P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@]12C(C[C@H]3[C@@H]2[C@H](C)[C@]4(OC[C@H](C)CC4)O3)C5CC=C6C[C@@H](OCCC(CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)CO[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]%10O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]9O)CC[C@]6(
Verpackung
20-ml-Klarglasfläschchen mit Schraubverschluss (850525P-1G); 30-ml-Braunglasflasche mit Schraubverschluss und breiter Öffnung (850525P-5G)
Transparentes 20-mL-Glasfläschchen mit Schraubkappe (850525P-500mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)