Merck
Z742502
MyBlock mini dry bath block
to hold, 6 x 5 mL conical bottom tubes
Größe auswählen
1 EA
154,00 €
154,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
154,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NC.21
154,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Leistungsmerkmale
to hold 6 x 5 mL conical bottom tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BSH100-5MT
Allgemeine Beschreibung
To fit MyBlock mini dry bath/block heater.
Rechtliche Hinweise
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. Hi, in the description it is mentioned 6x5ml tubes, but in the picture there is a place only for 4 tubes. Does it holds only 4 tubes?
    1 Antwort
    1. This product will hold a quantity of 6 tubes that are 5mL. Please see the attached image below:
      Hilfreich?