Z678287
Finnpipette® F2 variable volume pipette
volume 0.5-5 μL , Micro-tip
Größe auswählen
384,00 €
Größe auswählen
About This Item
384,00 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
color-coded pink
electronic: no
single-channel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Finn 4642020
Volumen
0.5-5 μL , Micro-tip
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Fully autoclavable
- Super blow-out piston with volumes of 50μl and below
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)