Pipettiergeräte
Ein Pipettiergerät ist eine Pipettierhilfe, durch die der Transfer flüssiger Proben erleichtert wird Es bietet mehrere Vorteile, darunter die Minimierung des Kontaminationsrisikos, die Verringerung der Ermüdung der Hände und die Verringerung von Stress bei langen Arbeitszeiten. Durch den Einsatz eines Pipettiergeräts können Forschende eine genauere und präzisere Handhabung von Flüssigkeiten erreichen, wodurch zuverlässige Ergebnisse in verschiedenen Laboranwendungen möglich werden. Die Geräte werden in verschiedenen Größen und Ausführungen angeboten und bestehen in der Regel aus einem schmalen Röhrchen mit einer konischen Spitze, die mit Mechanismen wie einem Kolben oder einem Saugball zum Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeiten versehen ist.
Erfahren Sie mehr über:
Produkte
Mechanische Pipettiergeräte
In mechanischen Pipettiergeräte werden verschiedene Mechanismen, wie z. B. Kolben oder Luftverdrängung eingesetzt, um ein bestimmtes Flüssigkeitsvolumen anzusaugen und abzugeben. Diese Pipettiergeräte bieten Vorteile wie Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Benutzerfreundlichkeit und eignen sich daher für verschiedene Anwendungen wie Probenvorbereitung, Lösungsabgabe und Mischen. Mechanische Pipettiergeräte sind in verschiedenen Größen und Formaten erhältlich, um den spezifischen Anforderungen von Forschenden in unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen zu entsprechen.
Repetier-Pipettiergeräte
Repetier-Pipettiergeräte, auch Repetierpipetten genannt, wurden entwickelt, um sich wiederholende Aufgaben im Umgang mit Flüssigkeiten zu vereinfachen und zu beschleunigen, wie z. B. die Abgabe von Reagenzien oder das Aliquotieren von Proben. Sie verfügen über ein einstellbares Volumen und einen Drehkolben- oder Wählscheibenmechanismus, mit dem Forschende das gewünschte Volumen für die wiederholte Abgabe einstellen können. Durch diese Pipettiergeräte wird das wiederholte Pipettieren mit herkömmlichen Pipetten überflüssig, wodurch Zeit gespart und Fehler reduziert werden. Repetier-Pipettiergeräte sind in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen weit verbreitet, unter anderem in der Molekularbiologie, Mikrobiologie und klinischen Diagnostik.
Elektronische Pipettiergeräte
Elektronische Pipettiergeräte enthalten elektronische Komponenten und Mechanismen zur präzisen Messung und Abgabe bestimmter Flüssigkeitsvolumina. Sie sind ergonomischer und minimieren den Kraftaufwand bei der Probenaufnahme und -abgabe, wodurch die Gefahr von Verletzungen durch wiederholtes Pipettieren wirksam verringert wird.
Pipettierhilfen
Mit Pipettierhilfen können Volumina schnell aufgenommen und abgegeben werden. An diesen ist eine Pipette befestigt, die aus Glas oder Kunststoff gefertigt sein kann, und zur Aufnahme der Flüssigkeit oder des Volumens selbst dient.
Eine Pipettierhilfe ist ideal für den Transfer von Wachstumsmedien und anderen Flüssigkeiten für Zellkulturen, Bakterien- und Hefekulturen sowie für die Probenvorbereitung (DNA-/RNA-/Proteinextraktion). Sie kann auch zum Übertragen von Flüssigkeiten wie Puffern, Chemikalien und anderen Reagenzien verwendet werden.
Direktverdränger-Pipettiergeräte
Direktverdränger-Pipettiergeräte eignen sich besonders für das Pipettieren von hochviskosen oder schäumenden Flüssigkeiten, von Flüssigkeiten mit hoher Dichte oder hohem Dampfdruck oder von empfindlichen Flüssigkeiten, die mit anderen Pipettiertechniken nur schwer handzuhaben sind. Diese Pipettiergeräte sind ideal für den Umgang mit kontaminationsanfälligen Flüssigkeiten, wie DNA, RNA, Proteinen oder infektiösen Proben. Der Kolben bildet einen dichten Abschluss mit der Einweg-Kolbenspitze, sodass keine Flüssigkeit mit dem Pipettiergerät selbst in Kontakt kommt. Direktverdränger-Pipettiergeräte können ein breites Spektrum an Flüssigkeiten verarbeiten, darunter wässrige Lösungen, Öle, organische Lösungsmittel und flüchtige Substanzen.
Eppendorf Pipettiergeräte
Eppendorf® Reference® 2 Manual
Das Eppendorf®-Reference®-2-Handpipettiergerät ist mit einem ergonomischen Einknopfsystem ausgestattet und zeichnet sich durch hohe Präzision und Genauigkeit bei reduziertem Bedienaufwand aus. Es ist vollständig autoklavierbar und beugt somit einer Kontamination vor. Dieses Pipettiergerät ist als Einkanalpipettiergerät mit festem oder variablem Volumen sowie in 8- und 12-Kanal-Konfigurationen erhältlich. Es wird für verschiedene Aufgaben verwendet, darunter Vorwärtspipettieren, Rückwärtspipettieren, Entfernen von Überständen, Mischen von Proben, Phasenextraktion und Befüllen von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen.
Eppendorf® Research plus
Eppendorf® Research plus ist eines der sichersten und ergonomischsten mechanischen Pipettiergeräte. Es erfüllt höchste Anforderungen an Präzision und Genauigkeit und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Flexibilität. Durch das geringe Gewicht und den gesenkten Pipettieraufwand werden Hände und Arme entlastet. Erhältlich als Einkanalkonfiguration mit feststehendem oder variablem Volumen sowie als 8-, 12-, 16- oder 24-Kanal-Konfiguration mit variablem Volumen.
Eppendorf® Xplorer®
Eppendorf® Xplorer®/ Eppendorf Xplorer® plus Pipettiergeräte sind elektronische Pipettiergeräte, die in 1-, 8-, 12-, 16- und 24-Kanalkonfigurationen erhältlich sind. Sie sind für die Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeitsvolumina zwischen 0,5 µL und 10 mL ausgelegt. Diese Pipettiergeräte sind für ihre Einfachheit, Schnelligkeit und Präzision bekannt. Sie werden für das automatische Pipettieren von Flüssigkeiten, das Rückwärtspipettieren nicht-wässriger Lösungen und das manuelle Befüllen von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen verwendet.
Eppendorf® Move It
Mit Eppendorf® Move It Mehrkanalpipetten mit justierbarem Spitzenabstand wird das gleichzeitige Pipettieren mehrerer Proben beschleunigt und vereinfacht. Das einzigartige Design ohne Schlauchverbindungen sorgt für erhöhte Präzision und Haltbarkeit sowie für Anwender- und Probensicherheit. Da die Move It Mehrkanalpipetten mit einstellbarem Spitzenabstand ohne Schläuche konstruiert sind, kann der Pipettenkopf um 360° gedreht werden. Anwender profitieren vom komfortabel ablesbaren Display. Dies unterstützt nicht nur eine ergonomische und entspannte Körperhaltung, sondern sorgt auch dafür, dass alle Parameter schnell erkannt werden, wodurch wertvolle Zeit am Labortisch eingespart wird.
Eppendorf® Easypet
Die Eppendorf® Easypet Pipettierhilfe bietet Präzision und vollständige Geschwindigkeitskontrolle und eignet sich daher perfekt für das serielle Abgeben und Resuspendieren von Bakterien- oder Zellpellets. Dieses leichte und gut ausbalancierte Gerät wurde nach ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt, sodass es bequem in der Hand liegt und ein ermüdungsfreies Pipettieren ermöglicht. Außerdem ist es mit allen serologischen und volumetrischen Pipettentypen mit einem Volumen zwischen 0,1 und 100 ml kompatibel.
Eppendorf® Multipette
Das Pipettiergerät Eppendorf® Multipette wird für die wiederholte Abgabe von Volumina verwendet, wodurch lange Pipettierserien beschleunigt werden, da das wiederholte Ansaugen von Flüssigkeit entfällt. Es ist ein praktisches und effizientes Hilfsmittel, das häufig in Laboren eingesetzt wird, um Zeit und Aufwand bei der Handhabung mehrerer Proben zu sparen bzw. zu senken, bei denen eine gleichbleibende Flüssigkeitsmenge abgegeben werden muss. Die Eppendorf® Multipette eignet sich hervorragend für die Handhabung von Flüssigkeiten verschiedener Dichten, Viskositäten und Flüchtigkeiten in einem Volumenbereich von 1 µl bis 10 ml (mit einer maximalen Entnahme von 50 ml). Außerdem ermöglicht sie die einzigartige Funktion einer wiederholten Flüssigkeitsabgabe und -aufnahme bis zu 100 Mal ohne Nachfüllen der Pipettenspitze.
Corning® Pipettiergeräte
Die Corning®-Lambda®-Plus-Pipettiergeräte sind vollständig autoklavierbar und UV-beständig und zeichnen sich durch ein hohes Maß an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit aus. Sie sind als Einkanal- oder Mehrkanal-Pipettiergeräte erhältlich und können mit allen gängigen Markenpipettenspitzen bestückt werden. Diese Pipettiergeräte sind so konzipiert, dass ihre Kalibrierung auch nach wiederholtem Gebrauch und Autoklavieren erhalten bleibt.
Pipette vs. Pipettiergerät
Eine Pipette ist ein mit Volumenskala versehenes Glas- oder Kunststoffröhrchen, das zum Abmessen und Dispensieren präziser Flüssigkeitsmengen verwendet wird. Pipetten sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, darunter z. B. serologische Pipetten, Mikropipetten, volumetrische Pipetten und Pasteurpipetten. Für die Aufnahme und Abgabe von Proben aus der Pipette wird in der Regel eine Pipettierhilfe wie eine Pipettensteuerung oder ein Peleusball verwendet.
Ein Pipettiergerät ist eine Art Pipettierhilfe, die durch kolbenbetriebene Luftverdrängung funktioniert. Es erzeugt ein Vakuum, indem ein Metall- oder Keramikkolben vertikal in einer luftdichten Hülse bewegt wird. Bei der Aufwärtsbewegung des Kolbens, die durch das Niederdrücken des Tauchkolbens ausgelöst wird, entsteht ein Vakuum. Die Flüssigkeit um die Spitze herum wird in dieses Vakuum aufgenommen und kann nach Bedarf transportiert und abgegeben werden. Diese Pipettiergeräte können sehr präzise und genau sein, unterliegen aber ggf. Ungenauigkeiten, die durch eine wechselnde Umgebung, insbesondere Temperatur und Technik des Anwenders, verursacht werden. Um diese Problematik möglichst zu vermeiden, ist es wichtig, die Geräte sorgfältig zu warten und die Anwender zu schulen, um eine einheitliche Technik sicherzustellen.
Um Muskel- und Skeletterkrankungen zu minimieren, die durch häufig wiederkehrendes Pipettieren verursacht werden können, werden mechanische Pipetten in der Regel durch elektronische Pipetten ersetzt. Sie sind ergonomischer und komfortabler für Anwender und eignen sich daher ideal für Hochdurchsatzanwendungen, die eine höhere Genauigkeit, Präzision und Konsistenz erfordern.