Merck
BMSP7700T10M
Sigma-Aldrich
10 mL Pipette Tips
pack of 100 ea
Synonym(e):
Pipette Tips
Größe auswählen
100 EA
60,70 €
60,70 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
60,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
60,70 €
Check Cart for Availability
Materialien
colorless
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific P7700-T10M
Maximales Volumen
10 mL
Volumenbereich
1-10 mL
Volumen
10 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Bulk pack of loose 10ml Pipette Tips.
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)