Merck
Z673374
Combination blocks for Talboys block heater
For 6, 12, 13 and 25 mm test tubes.
Größe auswählen
1 EA
143,00 €
143,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
143,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.73
143,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 3 x 25 mm tubes
to hold 5 x 12/13 mm tubes
to hold 6 x 6 mm tubes
Hersteller/Markenname
Troemner 949107
Well-Durchm. × T
8.3 mm × 48.4 mm
Allgemeine Beschreibung
Holds six 6 mm, five 12/13 mm, and three 25 mm tubes.
These blocks have been designed for variable sized samples. Single block.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)