Merck
Z567752
Q-Tube glass pressure tube
volume 35 mL, heavy-wall
Größe auswählen
1 EA
56,50 €
56,50 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
56,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
56,50 €
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Q Labtech
Parameter
500 psi pressure at 90 °C
Volumen
35 mL
Rechtliche Hinweise
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)