Merck
Z567744
PTFE-faced silicone septa for Q-Tube and QianCap
Septa 35 mL Low
Größe auswählen
100 EA
182,00 €
182,00 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
182,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
182,00 €
Auf LagerDetails
Hersteller/Markenname
Q Labtech 100-0SEPTA-035
Parameter
120 psi max. pressure
Durchm. × Dicke
30.2 mm × 2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
This disposable septa is made of blue PTFE face and white silicone backing. The blue PTFE liner has excellent chemical resistance and silicon backing has reseal ability. It fits on Q-Tube-12mL, QianCap-15 and 25. Using other septa may cause explosion.
Rechtliche Hinweise
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)