Merck
Z567698
PTFE-faced silicone septa for Q-Tube and QianCap
Septa 12 mL Low
Größe auswählen
100 EA
154,50 €
154,50 €
Listenpreis166,00 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
154,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
154,50 €
Listenpreis166,00 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am25. April 2025Details
Hersteller/Markenname
Q Labtech 100-000825-001
Parameter
120 psi max. pressure
Durchm. × Dicke
20.4 mm × 2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
This disposable septa is made of blue PTFE face and white silicone backing. The blue PTFE liner has excellent chemical resistance and silicon backing has reseal ability. It fits on Q-Tube-12mL, QianCap-15 and 25. Using other septa may cause explosion.
Rechtliche Hinweise
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)