Merck
Z548731
Sigma-Aldrich
Aldrich® Zusatztrichter mit Druckausgleichsrohr
capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Größe auswählen
1 EA
243,00 €
243,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
243,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
243,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Höhe
320 mm
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zylindrische Form, mit PTFE-Hahn 2 mm, ab 500 mL Inhalt. Hahn 4 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)