Merck
Z122521
Sigma-Aldrich
Aldrich® Zusatztrichter mit Druckausgleichsrohr
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Höhe
280 mm
Kapazität
50 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zylindrische Form, mit PTFE-Hahn 2 mm, ab 500 mL Inhalt. Hahn 4 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC