Merck
Z532223
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifolds with high-vacuum PTFE valves
manifold with vacuum-gauge port, positions, 3
Größe auswählen
1 EA
723,00 €
723,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
723,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
723,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Beschreibung
barb tip is 10 mm O.D. and tapers up to 14 mm
Leistungsmerkmale
positions 3
Länge
300 mm
Allgemeine Beschreibung
Single bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves. The I.D. of the tubing should be 12.5 mm.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware that have been tested and approved by our Glass Centre.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)