Merck
Z648418
Quickfit® Adapter für vertikalen Vorstoß,
joint: ST/NS 24/29
Größe auswählen
1 EA
71,30 €
71,30 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
71,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
71,30 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit RA 13/33/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Vakuumanschluss mit abschraubbarer Olive für flexible Schläuche
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)