Merck
Z532185
Sigma-Aldrich
Aldrich® Einsträngiger Verteiler mit Glashähnen
Manifold with vacuum-gauge port, positions, 5
Größe auswählen
1 EA
937,00 €
937,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
937,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
937,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Leistungsmerkmale
positions 5
Länge
500 mm
Allgemeine Beschreibung
Einstufige Vakuum-Verteilerbänke. Lieferbar mit entweder 4 mm Standard-Glashähnen oder mit 0 - 10 mm PTFE-Ventilen von J. Young.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)