Merck
Z243574
Sigma-Aldrich
Aldrich® Zweisträngiger Verteiler mit Glashähnen
positions, 5
Synonym(e):
Dual Bank Manifold, Glass Stopcock Manifold, Glass Stopcocks Manifold
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
Leistungsmerkmale
positions 5
Länge
500 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
replacement stopcock is Z681504
Zweistrang-Verteiler. Lieferbar entweder mit 4mm Glashähnen oder mit J. Young Hochvakuumventilen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil