Merck
Z529656
Sigma-Aldrich
Digitale Wig-L-Bug® Mühle/Mischer
low profile
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
110 V
Verfügbarkeit
not available in EU
B × T × H
11 1/2 in. × 8 in. × 4 1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
  • Easy-to-use icon-driven control panel
  • Membrane keypad is easily cleaned and disinfected
  • Safety cover shields capsules, reduces noise
  • Speeds of 3,800, 4,200, 4,600, and 4,800 rpm
  • Accurate digital circuitry with LED readout of time and speed
Vials and pestles sold separately
Rechtliche Hinweise
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)