Z111392
Hochleistungs-Wig-L-Bug® Mühle/Mischer, analog
AC/DC input 115 V AC
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
Empfohlene Produkte
Verfügbarkeit
not available in EU
Allgemeine Beschreibung
Useful for mixing and grinding that require constant and long periods of operation. Has a 30 minute timer and fan-cooled motor. Comes with vial adapter for 1/2 in. diam. × 1 in. long vials.
Rechtliche Hinweise
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)