Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
Z529648
Digitale Wig-L-Bug® Mühle/Mischer
Multi-speed
Alle Fotos(3)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
110 V
Verfügbarkeit
not available in EU
B × T × H
4 3/4 in. × 10 1/4 in. × 8 in.
Allgemeine Beschreibung
- Easy-to-use icon-driven control panel
- Membrane keypad is easily cleaned and disinfected
- Safety cover shields capsules, reduces noise
- Speeds of 3,800, 4,200, 4,600, and 4,800 rpm
- Accurate digital circuitry with LED readout of time and speed
Rechtliche Hinweise
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)