Merck
Z421618
Sigma-Aldrich
Aldrich® pear-shaped filter flask
joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
filter flasks, filtering flask, filtering flasks
Größe auswählen
1 EA
273,00 €
273,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
273,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
273,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
glass
pear-shaped flask
Verbindung
joint ST/NS neck29/32
joint: ST/NS29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
1,000mL Inhalt, mit Schlaucholive
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)