Merck
Z420085
STAT-O-LOK Schnelltrennkupplung
male, for tubing i.d., 0.25
Größe auswählen
1 EA
84,10 €
84,10 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
84,10 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
84,10 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
for tubing i.d. 0.25
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Allgemeine Beschreibung
  • In-line Verbinder mit Schnellverschlüssen
  • Druckfeste Kupplungen aus verchromten Messing
  • Ventile schließen automatisch beim Trennen
  • Mit Schlaucholive
  • Max. Arbeitstemperatur 80°C, druckfest bis 17 bar, vakuumdicht bis 30 mbar
  • Ventile aus Hochleistungskunststoff Delrin
  • Universell einsetzbar
Rechtliche Hinweise
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
STAT-O-LOK is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)