Merck
Z420077
Sigma-Aldrich
STAT-O-LOK Schnelltrennkupplung
for tubing i.d., 0.25 in., female
Größe auswählen
1 EA
119,00 €
119,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
119,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
119,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
for tubing i.d. 0.25 in.
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • In-line Verbinder mit Schnellverschlüssen
  • Druckfeste Kupplungen aus verchromten Messing
  • Ventile schließen automatisch beim Trennen
  • Mit Schlaucholive
  • Max. Arbeitstemperatur 80°C, druckfest bis 17 bar, vakuumdicht bis 30 mbar
  • Ventile aus Hochleistungskunststoff Delrin
  • Universell einsetzbar
Rechtliche Hinweise
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
STAT-O-LOK is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. The STAT-O-LOK™ quick-disconnect is compatible with a 1/4-inch tube fitting? Do you have any suitable quick release fittings with a 1/4" tube connection on one side and a 1/4" threaded connection on the other side, along with a cut-off valve?
    1 Antwort
    1. This product features a hose barb end that accepts flexible tuning with an I.D. of 1/4" or 6 mm. The item is chrome plated and has a maximum operating temperature of 82°C, pressure of 250 psi, and vacuum of 30 um Hg. The corresponding male fitting is available as product Z420085
      Hilfreich?