Merck
Z405663
J. Young needle valve
PTFE, side arm O.D. 7 mm
Größe auswählen
1 EA
82,90 €
82,90 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
82,90 €
About This Item
UNSPSC-Code:
40141602
NACRES:
NB.79
82,90 €
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
J. Young
Olive AD
7 mm
Allgemeine Beschreibung
• PTFE-Küken mit PTFE-Dichtungen• PTFE-Nadel mit Endanschlag• Kalibriertes Rohr zum reproduzierbaren Einstellen des Durchflusses
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)