Merck
Z342254
Schott® NMR-Probenröhrchen
economic
Synonym(e):
231700117, NMR tubes
Größe auswählen
250 EA
758,00 €
758,00 €
Voraussichtliches Versanddatum20. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 EA
758,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
758,00 €
Voraussichtliches Versanddatum20. Juni 2025
Materialien
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Hersteller/Markenname
DURAN® 231700117
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Parameter
300 MHz frequency
L × AD
178 mm × 5 mm
Sturz/Wölbung
0.07 mm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.75 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Schott® NMR sample tubes are made of borosilicate glass 3.3.
  • The tubes are optimized for fast and accurate test results.
  • Ideal for use in fully automatic sample changers and high throughput.
  • Features a constant diameter, uniform wall thickness, and excellent straightness for precise output.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)