Yes, this product is a pack of 100 NMR tubes.
Z565229
Wilmad® NMR-Economy-Röhrchen, 5 mm Durchm.
frequency 600 MHz, L 7 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
Größe auswählen
166,00 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
About This Item
166,00 €
Auf LagerDetails
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad WG-1000-7
Parameter
600 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
102 μm
Konzentrizität
102 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.43 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Does this product have 100 NMR tubes? Please confirm.
1 Antwort-
Hilfreich?
-
-
does this tube come with the lid/cap? if not, what is the cap number?
1 Antwort-
All economy tubes come with caps.
Hilfreich?