Merck
Z340510
Binder Trockenschrank der Serie FD
FD 056, AC/DC input 230 V AC
Synonym(e):
benchtop drying oven, drying oven
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.76
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
230 V
Leistungsmerkmale
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
FD 056
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Parameter
10 C above room temperature-30 °C temp. range
Innenraumvolumen
60 L
Innenseite L × B × H
565 mm × 560 mm × 625 mm
Gewicht
40 kg
Allgemeine Beschreibung
Noch leistungsfähigere Öfen der APT-Line, durch eine hochwirksame Umwälzturbine. Durch die Zwangsumwälzung werden noch höhere Trocknungsraten und noch schnelleres Aufheizen ermöglicht. Luftaustauschrate einstellbar. Besonders bei vollem Trockenraum hervorragend gleichmäßige Temperaturverteilung und Temperaturkonstanz.
  • Starke Umwälzturbine
  • 2 verchromte Einlegeböden
  • Sicherheitsklasse 2
USB port for recording data
Rechtliche Hinweise
APT.Line is a registered trademark of Binder GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)