For instructions on heating up and cooling down the Z509795 product, please discuss your application with trained professionals by contacting the vendor's Tech Service department directly at https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/FB1310M. Barnstead International catalog number FB1310M-33 is the same item as Z509795.
Z509795
Thermolyne® Muffelofen, klein, Tischgerät
AC/DC input 240 V AC
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
temperature uniformity± 7.8 °C (at 1000 °C)
Hersteller/Markenname
Barnstead International FB1310M-33
W × H × depth
23 cm × 36 cm × 33 cm
Kammer B × H × T
10.3 cm × 9.8 cm × 13 cm
Leistungsaufnahme
1050 W
Allgemeine Beschreibung
- Die Ofentür klappt bequem nach unten weg
- Analoge Einstellung
- Das Display zeigt die Soll- oder die Ist-Temperatur an
- Sicherheitsschaltung: die Ofenheizung schaltet beim Öffnen der Tür automatisch ab.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Is it possible to set up ramps for both heating up and cooling down?
1 Antwort-
Hilfreich?
-
-
What is the maximum operating temperature of this furnace?
1 Antwort-
The working temperature of this product ranges from 100 °C to 1100 °C.
Hilfreich?