Inkubatoren und Zubehör für das Labor
Laborinkubatoren sind so konzipiert, dass sie eine temperaturkontrollierte Umgebung bieten, die eine Kontamination verhindert; einige Modelle regulieren auch die Feuchtigkeit und den CO2-Gehalt. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Forschungs- und klinischen Anwendungen, darunter das Wachstum mikrobiologischer Kulturen. Einige Inkubatoren sind speziell auf die Anzucht von Mikroben- und Zellkulturen zugeschnitten, während andere die Pflege und Lagerung von Kulturen zur späteren Verwendung erleichtern. Darüber hinaus unterstützen Inkubatoren dabei, die Wachstumsrate bestimmter Mikroben zu beschleunigen, die sonst in einer natürlichen Umgebung viel Zeit für das Wachstum benötigen.
Diese isolierten Boxen verfügen in der Regel über eine einstellbare Heizung mit einem Temperaturbereich von bis zu 60 °C – 65 °C (140 °F – 149 °F), in einigen Fällen auch etwas mehr, in der Regel jedoch nicht über 100 °C. Inkubatoren werden in verschiedenen Kammertypen, Materialien, Größen und Ausführungen geliefert, die den unterschiedlichen Versuchsanforderungen entsprechen.
Products
CO2-Inkubatoren
Kohlendioxid- oder CO2-Inkubatoren werden in Laboren eingesetzt, um eine optimale Umgebung für die Kultivierung von Zellen, Geweben und Mikroorganismen zu schaffen. Sie sind so konzipiert, dass sie die für das Wachstum von biologischen Kulturen oder Zellkulturen erforderliche Umgebung präzise kontrollieren. Indem sie die Temperatur und den CO2-Gehalt des menschlichen Körpers simulieren, gewährleisten diese Inkubatoren den Schutz der Kulturen vor externen Faktoren wie Temperaturschwankungen, Lufteinwirkung und Licht- oder Sauerstoffeinwirkung.
Benchmark SureTherm CO2-Inkubatoren
SureTherm-Inkubatoren von Benchmark bieten eine einwandfreie Umgebung für Ihre Kulturen und gewährleisten eine präzise Temperatur- und CO2-Kontrolle. Diese Inkubatoren sind die ersten und einzigen, die mit der optionalen (zum Patent angemeldeten) IncuView LCI-Technologie (Live Cell Imaging, Lebendzellbildgebung) ausgestattet sind, die eine Zellbeobachtung in Echtzeit ermöglicht. Mit einem internen Mikroskop und einem übersichtlichen externen Display können die Zellen direkt im Inkubator betrachtet werden, sodass das Risiko einer Kontamination durch Entnahme entfällt und Temperaturschwankungen vermieden werden.
Alle SureTherm-Inkubatoren verfügen über ein proprietäres Wärmeverteilungssystem, durch das eine sechsseitige Erwärmung mit einem langsam laufenden internen Ventilator kombiniert wird.
MyTemp™ Mini CO2 digitale Inkubatoren
MyTempTM Mini CO2 ist der kleinste und wirtschaftlichste Inkubator, der sowohl als reines Heiz- als auch als Heiz-/Kühlmodell erhältlich ist. Sowohl die Temperatur als auch der CO2-Anteil sind digital einstellbar und werden in Echtzeit auf dem großen LED-Bedienfeld angezeigt. Der Inkubator besteht aus zwei herausnehmbaren Edelstahlböden und kann Kolben und Flaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 2 l aufnehmen. Die Inkubatorkammer besteht aus einer dicken, hocheffizienten Isolierschicht und kann daher für den Transport von Zellen verwendet werden.
Schüttelinkubatoren
Schüttelinkubatoren, auch Brutschüttler genannt, bieten eine doppelte Funktionalität, indem sie die Vorteile eines herkömmlichen Inkubators mit denen eines Laborschüttlers kombinieren. Sie eignen sich hervorragend für verschiedene Anwendungen wie die Belüftung von Zellen, Löslichkeitsstudien und die Zellkultivierung. Diese Inkubatoren sorgen nicht nur für eine stabile Temperaturumgebung, sondern auch für eine Orbitalbewegung mit einstellbarer Geschwindigkeit, um das Zellwachstum zu fördern. Die Schüttelbewegung erleichtert die Verteilung von Nährstoffen und die Zufuhr von Sauerstoff in die Zellkultur und macht einen separaten Schüttler im Inkubator überflüssig.
Benchmark Incu-Shaker™ Schüttelinkubatoren
Zu den Incu-Shaker™ Modellen gehört ein kompaktes Modell mit einer Breite von nur 11 Zoll (∼ 28 cm). Es gibt auch ein Hochleistungsmodell mit 10 Litern Fassungsvermögen, das mit oder ohne Kühlung erhältlich ist und eine Heizfunktion bietet. Zusätzlich ist eine Mini-CO2-Version erhältlich, die sich ideal für die Kultivierung von nicht-adhärenten Zellen eignet. Alle Modelle werden mit einer Standardplattform mit rutschfester, gummibeschichteter Oberfläche geliefert, die sich ideal für Gewebekulturflaschen, Petrischalen und Färbegestelle eignet. Sie sind jedoch auch mit der praktischen MAGic Clamp™ Plattform kompatibel, die für ihre einzigartige magnetische Anhaftungsmethode bekannt ist.
Benchmark Roto-Therm™ Inkubationsrotator
Diese Serie bietet ein breites Spektrum an Mischfunktionen für verschiedene Laboranwendungen, darunter Resuspension, Proteinbindung, Nukleinsäureaufreinigung, Histochemie und Hybridisierung in Röhrchen mit einem Volumen von 0,2 bis 50 ml. Die Bewegung kann von vertikalem (End-over-End) Mischen bis hin zu horizontalem Mischen (Roll- oder Hybridisierungsstil) eingestellt werden.
Corning® LSE™ 49-Liter-Schüttelinkubator
Der Schüttelinkubator von Corning verfügt über ein kabinettartiges Design mit einer kompakten Grundfläche, die eine effiziente Raumnutzung durch Stapelfähigkeit ermöglicht. Der integrierte Orbitalschüttler ist mit einer Vielzahl von Plattformen und Klemmen kompatibel und erleichtert die Aufnahme von Gegenständen wie Kolben, Petrischalen und Teströhrchengestellen. Zu den bemerkenswerten Merkmalen dieses Inkubators gehören eine außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit, ein geräumiger Sichtbereich für eine konstante Überwachung der Proben, ein breiter Temperaturbereich, vielseitige Ablagemöglichkeiten und ein fein abgestimmter Schüttelmechanismus für eine präzise Steuerung.
SureTemp® Inkubator für duale Konvektion
Die SureTemp™ Inkubatorserie bietet eine präzise Temperaturregelung bis zu 75 °C und stellt so ein gleichmäßiges und stabiles Niveau sicher. Dieser Inkubator ist mit dem SureCheck™ Datenprotokollierungssystem für die Kammertemperatur ausgestattet und ermöglicht es dem Anwender, zwischen mechanischer Konvektion (die eine außergewöhnliche Temperaturgleichmäßigkeit bietet) und Schwerkraftkonvektion (die sich für längere Inkubationen eignet, bei denen Luftverunreinigungen oder das Trocknen von Proben ein Problem darstellen können) zu wählen.
CULTURA Mini-Inkubator
Der CULTURA Mini-Inkubator ist ein Labortisch-Inkubator, der für die Inkubation von mikrobiellen Proben, Keimindikatoren, Eintauchnährböden und Petrischalen zum Nachweis von Bakterien, Pilzen und Hefen konzipiert ist. Dieser Inkubator wird zur Überwachung verschiedener Flüssigkeiten eingesetzt, darunter Trinkwasser, Prozesswasser, Schwimmbeckenwasser, Kühl- und Schmiermittel sowie Industrieflüssigkeiten. Er spielt eine wichtige Rolle in Bereichen wie der Lebensmittelbakteriologie, der Hygienekontrolle, der medizinischen und zahnmedizinischen Diagnostik.
Inkubatorzubehör
Das Zubehör für Inkubatoren ermöglicht eine individuelle Anpassung und erleichtert die Reparatur und Wartung. Wir bieten Produkte wie rostfreie Gestelle, Objektträger, Klebematten, Rotisserien und viele mehr.