27262
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Septumdicke
1.5 mm
Fitting
thread for 8-425
Kompatibilität
for use with 2 mL vial (standard opening)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)