Merck
Z283312
Sigma-Aldrich
Aldrich® Filtertrichter, gefrittet, für die Festphasensynthese
capacity 30 mL
Größe auswählen
1 EA
419,00 €
419,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
419,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
419,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Materialien
fritted
Hersteller/Markenname
Aldrich
Kapazität
30 mL
Porengröße
10—20 μm
Allgemeine Beschreibung
Glasfritte mit 10 bis 20 μm Porosität, Schliffe ST 24/40 oben, ST 14/20 seitlich, und PTFE-Nadelventil und Schlaucholive.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)