Merck
Z187321
Sigma-Aldrich
Einteilige Trockenschrank-Handschuhe mit Ärmel
white Hypalon®, thickness 15 mil (0.015 in.)
Synonym(e):
Dry-box gloves, One-piece gloves, Protective gloves
Größe auswählen
1 PKG
568,00 €
568,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
568,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
NB.35
568,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
white Hypalon®
white gloves
Größe
9 3/4
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
powder-free
reusable
Verpackung
pkg of 1 pair
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
32 in.
Handgröße
9 3/4 , circumference, measured around the widest part of the hand
Öffnungsgröße
8 in.
Dicke
15 mil (0.015 in.)
Allgemeine Beschreibung
  • Butyl für höchste Dichte gegen Wasserdampf, Gase und toxische Flüssigkeiten
  • Hypalon® für Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen Oxidantien, Ozon und UV-Strahlen
  • Hypalon-Neoprene verbindet die Beständigkeit von Neopren mit der Sensitivität von Hypalon
Rechtliche Hinweise
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)