Z278513
Wilmad® Koaxialeinsatz
stem L 50 mm, reference capacity 60 μL, sample capacity 530 μL
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
Größe auswählen
55,90 €
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Größe auswählen
About This Item
55,90 €
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad WGS-5BL
Schaft L
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Anwendungen:
- Externe Referenzierung
- Externe Verriegelung
- Zur Untersuchung intramolekularer Wechselwirkungen
- Bestimmung der magnetischen Suszeptibilität
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)