Z569445
Wilmad® Koaxialeinsatz, vollständiger Satz
inner tube O.D. × I.D. 2.52 mm × 1.5 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
set includes insert and spacer
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 519-COMPLETE
Innenschlauch AD × ID
2.52 mm × 1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Vorteile:
- Zwischen drei unterschiedlichen Probenverhältnissen während Experimenten mit externer Referenz wählen.
- Ideal für Experimente bei wechselnden Temperaturen.
- Im Komplettsatz sind der Einsatz und das äussere Röhrchen am Boden verschmolzen.