Merck
Z265926
Sigma-Aldrich
Feste Glas-Beads
soda-lime glass, diam. 3 mm
Synonym(e):
sida-lime beads
Größe auswählen
1 EA
36,50 €
36,50 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
36,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41102422
NACRES:
NB.43
36,50 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Materialien
soda-lime glass
Verpackung
pack of 1 ea
Durchmesser
3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Verwendung als Destillationssäulenpackung, Mischkugeln und Siedesteine. Jede 454-g-Schachtel enthält ein Packungsvolumen von etwa 360 cm3. +/- 10 % Variation der Korngröße.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aline Fastrès et al.
BMC microbiology, 20(1), 84-84 (2020-04-12)
Literature about the lung microbiota (LM) in dogs is sparse. Influence of breed and living conditions on the LM in healthy dogs is currently unknown, as well as the influence of chronic respiratory diseases such as canine idiopathic pulmonary fibrosis
Joshua A Weinstein et al.
Cell, 178(1), 229-241 (2019-06-25)
Analyzing the spatial organization of molecules in cells and tissues is a cornerstone of biological research and clinical practice. However, despite enormous progress in molecular profiling of cellular constituents, spatially mapping them remains a disjointed and specialized machinery-intensive process, relying