Merck
Z143944
Feste Glas-Beads
borosilicate, diam. 5 mm
Synonym(e):
borosilicate beads
Größe auswählen
1 EA
264,00 €
4 EA
952,00 €
264,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
264,00 €
4 EA
952,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41102422
NACRES:
NB.43
264,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate
Verpackung
pack of 1 ea
pack of 4 ea
Durchmesser
5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Verwendung als Destillationssäulenpackung, Mischkugeln und Siedesteine. Jede 454-g-Schachtel enthält ein Packungsvolumen von etwa 360 cm3. +/- 10 % Variation der Korngröße.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)