Merck
Z143936
Feste Glas-Beads
borosilicate, diam. 4 mm
Synonym(e):
borosilicate beads
Größe auswählen
1 EA
285,00 €
4 EA
1.030,00 €
285,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
285,00 €
4 EA
1.030,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41102422
NACRES:
NB.43
285,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Materialien
borosilicate
Verpackung
pack of 1 ea
pack of 4 ea
Durchmesser
4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Verwendung als Destillationssäulenpackung, Mischkugeln und Siedesteine. Jede 454-g-Schachtel enthält ein Packungsvolumen von etwa 360 cm3. +/- 10 % Variation der Korngröße.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)