Merck
Z263273
Sigma-Aldrich
Wheaton Weithalsflasche
capacity 65 oz (2000 mL), white polypropylene cap, clear, PTFE flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
Größe auswählen
1 PKG
151,00 €
151,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
151,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
151,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE flat liner
round bottle
soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
Kappengröße
83-400
Verbindung
Joints threaded neck (83-400)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
with cap
with cap
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216932
Kapazität
65 oz (2000 mL)
Durchm. × H
122 mm × 213 mm
Farbe
clear
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)