Merck
Z263133
Sigma-Aldrich
Wheaton Weithalsflasche
capacity 4 oz (125 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
Größe auswählen
1 PKG
119,58 €
119,58 €
Listenpreis129,00 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
119,58 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
119,58 €
Listenpreis129,00 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Kappengröße
38-400
Verbindung
Joints threaded neck (38-400)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
with cap
with cap
Verpackung
pkg of 24 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216941
Kapazität
4 oz (125 mL)
Durchm. × H
54 mm × 95 mm
Farbe
amber
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)