Merck
Z261114
Sigma-Aldrich
Nalgene® PassPort IP2 bottles
Narrow-mouth, capacity 1,000 mL
Synonym(e):
nalgene bottle, nalgene bottles, nalgene hdpe
Größe auswählen
6 EA
59,10 €
59,10 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
59,10 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
59,10 €
Check Cart for Availability
Materialien
high-density polyethylene
polypropylene cap
round translucent bottle
Verbindung
Joints threaded neck (28-415)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 6 (bottles)
Hersteller/Markenname
Nalgene® 2099-0032
Flaschendurchm. × H
73 mm × 171 mm
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Versandflaschen aus HDPE.Diese Flaschen entsprechen den neuen Versandvorschriften der United Nations. Performance-Oriented Packaging regulations for shipping. IP2 Markierung, Material, Volumen, und Registrierung sind im Flaschenboden eingeklebt. Leckdicht. Geprüft bei 1,1 bar.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PassPort is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)