Merck
Z246689
Nickel-Tiegel-Abdeckung
For 55mL low form or straight wall crucible
Größe auswählen
1 EA
16,38 €
16,38 €
Listenpreis17,60 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
16,38 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
16,38 €
Listenpreis17,60 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am24. April 2025Details
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)