Merck
Z247758
Coors Tiegelabdeckung mit hohem Aluminiumoxidgehalt
diam. 59 mm
Größe auswählen
1 EA
60,40 €
60,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
60,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
60,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 65613
Durchmesser
59 mm
Allgemeine Beschreibung
Für Z24,764-2
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1