Merck
Z246565
Nickel-Tiegel
low form, capacity 55 mL
Größe auswählen
1 EA
57,90 €
57,90 €
Listenpreis62,30 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
57,90 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
57,90 €
Listenpreis62,30 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am25. April 2025Details
Kapazität
55 mL
Durchm. × H
47 mm × 43 mm
Dicke
0.035 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sehr beständig gegen verdünnte Laugen und Natriumperoxid-Schmelzen. Auch verwendet für Analysen von Niobium, Tantalum oder niedrige Mengen Phosphor. Deckel bitte gesondert bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)