Merck
Z232696
Duran® Filterkolben
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
conical flasks
Größe auswählen
1 EA
81,60 €
10 EA
604,00 €
81,60 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
81,60 €
10 EA
604,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
81,60 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Verbindung
joint ST/NS neckI.D. 45 mm
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
case of 10
Hersteller/Markenname
DURAN® 212015406
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
230 mm
Kapazität
1,000 mL
Kolben AD
135 mm
Schlaucholivendurchm.
11 mm , for tube connection
Hals ID
45 mm
Allgemeine Beschreibung
Vakuumfest, mit gläsernem Schlauchstutzen. Borosilikatglas Typ 3,3, dadurch maximale chemische Beständigkeit. Entspricht DIN/ISO 6556
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)