Merck
Z200336
Druckball-Pumpe
internal flapper valve prevents reverse flow, pkg of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
24,80 €
24,80 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
24,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
40151500
NACRES:
NB.51
24,80 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
PE, 1 zu 11/2 gpm. Die flexible Entladungsröhre und der Schlauchanschluss mit einem konischen Adapter passen auf 1 bis 5 Gal-Behälter oder - Zylinder. Ein internes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss. Anwendungen: milde Lösungsmittel, leichte Öle, korrosive Substanzen, verdünnte Säuren/Laugen, flüssige Wachse und Desinfektionsmisttel. Fass: 21 in. L. Schlauch 38 L x 1 in. Durchmesser.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)