Merck
Z120960
Spritzendruckverschluss
sterile
Größe auswählen
100 EA
24,40 €
24,40 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
24,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.03
24,40 €
Check Cart for Availability
Materialien
polyolefin
Sterilität
sterile
Verpackung
bag of 100 ea
Allgemeine Beschreibung
Disposable. For use with Luer lock or regular Luer syring tips, covers entire Luer skirt of syringe.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)