Merck
Z222119
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 9.2 L
Größe auswählen
1 EA
203,00 €
203,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
203,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41101500
NACRES:
NB.74
203,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Branson 100-410-176
Tankkapazität
9.2 L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 1800 Utrasonic Bath. Dimensions 250 mm x 190 mm x 150 mm.
Rechtliche Hinweise
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)