Merck
Z202851
Sigma-Aldrich
Flüssigkeits-Destillationsköpfe
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
773,00 €
773,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
773,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
773,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
1,000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit Tropfspitze und 4mm PTFE-Hahn
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)