Merck
Z147915
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent-still-head apparatus
head capacity 1,000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Kolbenkapazität
5,000 mL
Kopfkapazität
1,000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
ST/NS: 24/40 Schliffe. Beinhaltet Destillieraufsatz, Säule mit Raschigringen, Friedrichskühler, Einhals-Rundkolben, Stopfen und Stickstoff Einleitungsaufsatz. Kann zur kontierluierlichen Destillation benutzt werden. Der Lösemittel-Destillationsaufsatz wurde von Paul F. Hudrlik entwickelt.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC