Wichtige Dokumente
911704
C5 Lenalidomine-C3-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonym(e):
4-Amino-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)butanamide hydrochloride, C5 Lenalidomide conjugate, Crosslinker-E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
C5 Lenalidomide
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(CCCN)=O)=CC=C31.Cl
InChIKey
OMSXFPPNCRZPJX-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.