Merck
Z183652
Poly-net® Schutznetz
blue, diam. 5/8-1 in., Close-mesh
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Durchmesser
5/8-1 in.
Dicke
0.07-1.2 mm , approximate
Farbe
blue
Allgemeine Beschreibung
PE-Netzüberzug wird über Glasgeräte gezogen, um Zerkratzen, Splittern oder Bruch zu verhindern. Netz fängt Glassplitter nach Behälterbruch. Leicht auf gewünschte Länge zu schneiden. Farbkodiert zur Identifikation der Größe. Anwendungen siehe unten.
Anwendung
Spritzen und kleine Flaschen
Rechtliche Hinweise
Poly-net is a registered trademark of Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)